SYNA852440
Synthware™ U-shaped drying tube
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A852440, Drying tube adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A852440
Descrizione generale
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)