SYNA351424
Synthware™ distillation adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, side arm angle: 75 deg
Sinonimo/i:
Synthware A351424, adapter, sidearm adapter
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A351424
Categorie correlate
Descrizione generale
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)