Documenti fondamentali
SYNA322440
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A322440, glass vacuum adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
female joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A322440
Descrizione generale
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)