SYNA288250
Synthware™ anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
Synthware A288250, splash-guard adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS29/42
joint: ST/NS top29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A288250
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)