SLWSSD106K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 6.0 mm , key
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware SSD106K
Produttore/marchio commerciale
SSD106K
SciLabware
Foro
6.0 mm , key
Diam. rubinetto
14.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Replacement keys for SSD: series stopcocks
- Manufactured from borosilicate glass
- Supplied complete with key retaining device
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)