SLW4980-25
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
25 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4980-250
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex flask
flat bottom
Giunto
joint neckNARROW-NECK
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
heavy duty
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 4980-25
Altezza
65 mm
Diam. est. corpo
41 mm
Capacità
25 mL
25 mL
D.I. collo
13 mm
Misura tappo
13
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Caratteristiche e vantaggi
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)