SLW1620/16M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
28 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1620/16M
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1620/16M
D.E. × lungh.
18 mm × 150 mm
Capacità
28 mL
28 mL
Diam. tubo
16 mm
Spessore delle pareti
1.2 mm
Descrizione generale
- Conforms to ISO 4142
- High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
- Allows use at temperatures up to 500 deg. C
- Excellent resistance to chemical attack
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)