SLW1471/02M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1471/02M
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1471/02M
diam. × alt.
70 mm × 40 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
- Complies to DIN 12338
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)