Documenti fondamentali
SLW1135/20D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1135/20D
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiali
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1135/20D
Altezza
183 mm
Diam. est. corpo
105 mm
D.E. collo
38 mm
Volume d’esercizio
500 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)