Documenti fondamentali
SIK7110-10
Sigma-Aldrich
10-Undecynylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.26
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Applicazioni
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with azide functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SIK7110-10-1G4061826710074
SIK7110-10-250MG4061833487280