Key Documents
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30BrO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.27
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Stringa SMILE
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
Applicazioni
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)