Documenti fondamentali
SIK2703-10
Sigma-Aldrich
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥97%
Stringa SMILE
n1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)