Key Documents
R644269
2-(2,4-DICHLORO-PH)-5-(4-MORPHOLINYL)-1,3-OXAZOL-4-YL(DIPHENYL)PHOSPHINE OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H21Cl2N2O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
499.338
Numero MDL:
Altre note