Key Documents
R441295
[9-BROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H19BrN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.335
Numero MDL:
Altre note