Key Documents
R201405
3-ALPHA,17-ALPHA,20-ALPHA,21-TETRAHYDROXY-5-BETA-PREGNAN-11-ONE-ALPHA-CORTOLONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H34O5
Peso molecolare:
366.502
Numero MDL:
Altre note