Key Documents
QBD11167
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®11-Maleimide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H85F6N7O25
Peso molecolare:
1310.24
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₁₁-Maleimide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)