QBD10866
SPDP-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
OPSS-PEG1500-acid, OPSS-PEG36-acid, SPDP-PEG-acid, SPDP-PEG36-COOH, SPDP-PEG36-acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(Sc1ncccc1)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C83H158N2O39S2/c86-81(5-80-125-126-82-3-1-2-6-85-82)84-7-9-90-11-13-92-15-17-94-19-21-96-23-25-98-27-29-100-31-33-102-35-37-104-39-41-106-43-45-108-47-49-110-51-53-112-55-57-114-59-61-116-63-65-118-67-69-120-71-73-122-75-77-124-79-78-123-76-74-121-72-7
YETQZNCXLDFCHR-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)