Documenti fondamentali
QBD10313
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG®24-acid
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C66H113NO28
Peso molecolare:
1368.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
NFOMZHGRFWXDGH-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Fmoc-N-amido-dPEG®24-acid is a novel Fmoc-protected amino acid containing a single molecular weight PEG (dPEG®) spacer arm. This reagent is used to introduce a hydrophilic, non-immunogenic spacer into a peptide (89 Å). Three different lengths of dPEG® allow precise control of spacing and hydrophilicity. Fmoc group can be removed, exposing the terminal amine, using piperidine as with standard peptide synthesis.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)