QBD10288
m-dPEG®12-amine
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C25H53NO12/c1-27-4-5-29-8-9-31-12-13-33-16-17-35-20-21-37-24-25-38-23-22-36-19-18-34-15-14-32-11-10-30-7-6-28-3-2-26/h2-26H2,1H3
MSKSQCLPULZWNO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10288-100MG | 4061832877266 |
QBD10288-1000MG | 4061832877259 |