Key Documents
PH003303
2-methyl-N-({[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino}carbonyl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H16N2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.433
Numero MDL:
Altre note