P9906
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
average MN 3,400, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) bis(amine), average Mn 3400
Stato
powder
PM
average Mn 3400
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Estremità Ω
amine
Estremità α
amine
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?