P8135
Sodium pyrophosphate dibasic
practical grade
Sinonimo/i:
Disodium dihydrogen pyrophosphate, Sodium diphosphate dibasic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
practical grade
Saggio
≥90% NaOH basis (titration)
Stato
powder
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Fructose-6-Phosphate Kinase Pyrophosphate Dependent