OCNICK05
EDC Conjugation Kit for Iron Oxide (III) Nanoparticles
5 nm, carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanoparticles
Concentrazione
5 mg/mL
Dimensione particelle
5 nm
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Stomach,large intestine,lymph node
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)