O652
Octadecane
99%
Sinonimo/i:
C18-n-Alkane, n-Octadecane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 119 °C)
Saggio
99%
Stato
solid or liquid (Conforms to requirements)
Temp. autoaccensione
455 °F
P. ebollizione
317 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can also be used as a reactant to synthesize:
- N-octadecylsulfonyl)-alanine sodium salt
- 1-octadecanesulfonyl chloride
- 2-octadecanone
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane