O4806
1-Octene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
36 mmHg ( 38 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
446 °F
Limite di esplosione
3.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
122-123 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Densità
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)