NOR509UP7
Provette per RMN Norell® Standard Series™ 5 mm
frequency 600 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell 509-UP-7
Parametri
600 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
curvatura
±0.006 mm
concentricità
±0.004 mm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.77 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)