N12058
4-Nitrobenzophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.22
Beilstein:
1912753
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
136-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H
ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?