Documenti fondamentali
MT51350096
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 6 x 250 mL
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350096
Volume
6 x 250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Potassio cloruro conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl
Supelco
60136
Potassio cloruro
Conductivity Standard conductivity 500 μS/cm at 25 °C, ≤2.5% KCl (T)
Supelco
06999
Conductivity Standard