Documenti fondamentali
MT51340338
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
glass shaft, Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
About This Item
Codice UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiali
ceramic (junction)
glass shaft
platinum (pin)
Descrizione
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Caratteristiche
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51340338
Campo di misura della temperatura
0-80 °C
L × diam.
120 mm × 12 mm
Dimens. cavo
1 m
Descrizione generale
ORP electrode for lab use.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)