M81209
Methylsuccinic acid
99%
Sinonimo/i:
(±)-α-Methylsuccinic acid, (±)-2-Methylsuccinic acid, (±)-Methylsuccinic acid, 2-Methylbutane-1,4-dioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
110-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?