M57006
2-Methylnaphthalene (β)
95%
Sinonimo/i:
β-Methylnaphthalene
Saggio
95%
P. eboll.
241-242 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?