Documenti fondamentali
M15001
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylaniline
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-p-anisidine, m-Cresidine
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Beilstein:
774727
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
P. ebollizione
248-249 °C (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
meta- and para-Cresidine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 91-101 (1982-04-01)