Documenti fondamentali
LGFG10K
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
5 μm average diameter
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Stato
pellets
Diametro medio
5 μm
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Applicazioni
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Note legali
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)