JKA5144
HS-PEG-NH2
average MN 3,500, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinonimo/i:
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HS-PEG3500-NH2, HCl Salt, average Mn 3,500
Stato
solid
PM
average Mn 3,500
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA5144-500MG | 4061833867006 |