HAM59000-25
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1725 BFP, volume 250 μL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1725 BFP
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 59000-25
Parametri
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
500 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
2.30 mm × 7.75 mm
Volume
250 μL
Categorie correlate
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)