Documenti fondamentali
H51507
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxyphenyl)glycine
97%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4NHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
light brown to gray-brown
Punto di fusione
244 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)CNc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(11)12/h1-4,9-10H,5H2,(H,11,12)
WRUZLCLJULHLEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Li-Ming Yuan et al.
Chirality, 29(6), 315-324 (2017-04-20)
Chiral solid membranes of cellulose, sodium alginate, and hydroxypropyl-β-cyclodextrin were prepared for chiral dialysis separations. After optimizing the membrane material concentrations, the membrane preparation conditions and the feed concentrations, enantiomeric excesses of 89.1%, 42.6%, and 59.1% were obtained for mandelic