GF99473552
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, grade heat sealable
Sinonimo/i:
PP301351
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 994-735-52
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99473552-20EA | 4061825030456 |
GF99473552-2EA | 4061825030463 |
GF99473552-10EA | 4061825030432 |
GF99473552-1EA | 4061825030449 |
GF99473552-5EA | 4061825030470 |