GF99181109
Magnesium alloy az31
foil, Mg96%/Al 3%/Zn 1%, thickness 0.5 mm, size 200 × 500 mm
Sinonimo/i:
MG010300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 991-811-09
Misura
200 × 500 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)