Key Documents
GF99147370
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 3 mm, size 300 × 300 mm, condition amorphous
Sinonimo/i:
ES303030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 991-473-70
Misura
300 × 300 mm
Spessore
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)