Key Documents
GF13412472
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 1000 m, filament diameter 0.014mm
Sinonimo/i:
ES305710
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 134-124-72
Lunghezza
1000 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)