Documenti fondamentali
GF97475912
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311201
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 974-759-12
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)