GF97131012
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 50mm x 30mm diameter
Sinonimo/i:
NI147955
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 971-310-12
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97131012-1EA | 4061825414881 |
GF97131012-2EA | 4061829979478 |