GF96890316
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FP301100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 968-903-16
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)