Key Documents
GF95834728
Rhenium
foil, thickness 1.0 mm, diameter 12 mm, purity 99.99%
Sinonimo/i:
RE000301
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Re
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141737
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 958-347-28
Diametro
12 mm
Spessore
1.0 mm
P. eboll.
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Punto di fusione
3180 °C (lit.)
Densità
21.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[ReH]
InChI
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)