GF92936919
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g
Sinonimo/i:
AL136011
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 929-369-19
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF92936919-1EA | 4061825457062 |