Key Documents
GF59147196
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Sinonimo/i:
AL130750
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 591-471-96
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)