Key Documents
GF89928321
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
IN080230
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 899-283-21
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)