Documenti fondamentali
GF89166415
Quartz - fused
tube, length 200 mm, outside diameter 23.0 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI617460
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 891-664-15
Lunghezza
200 mm
D.E.
23.0 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)