GF88635099
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, homopolymer
Sinonimo/i:
AC311400
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 886-350-99
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)