Key Documents
GF13803881
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.2 mm, size 150 × 150 mm, natural
Sinonimo/i:
AC311200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 138-038-81
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.2 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)